Learn More
Orthoformiate de triéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethyl Orthoformate |
| CAS | 122-51-0 |
| Formule moléculaire | C7H16O3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1,1',1''-[Methylidyne-tris(oxy)]tris-Ethane, Orthoformic Acid Triethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(OCC)OCC |
| Nom IUPAC | diéthoxyméthoxyéthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.2 |
| Poids de la formule | 148.1099 |