Learn More
Phosphate de triéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Triethyl phosphate finds it major applications in plastics industry as a flame retardant, plasticizer and carrier, where it is available in the matrix. A further 10 to 20 % are used in other industrial branches as a solvent, plasticizer, flame retardant or intermediate for the production of pharmaceuticals, and lacquers. Triethyl phosphate is a useful synthetic intermediate used in the synthesis of mesoporous spheres of metal oxides and phosphates. It is also used as an industrial catalyst employed in ketene synthesis where the compound is hydrolyzed, as a polymer resin modifier, as a solvent, a car paint repairing product and as flame retarder
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le phosphate de triéthyle trouve ses principales applications dans l’industrie des plastiques comme un retardateur de flamme, un plastifiant et un support, où il est disponible dans la matrice. D’autres 10 à 20 % sont utilisés dans d’autres branches industrielles comme solvant, plastifiant, ignifuge ou intermédiaire pour la production de produits pharmaceutiques et de laques. Le phosphate de triéthyle est un intermédiaire synthétique utile qui sert dans la synthèse de sphères mésodores d’oxydes métalliques et de phosphates. Il est également utilisé comme catalyseur industriel dans la synthèse du cétène où le composé est hydrolysé, comme modificateur de résine de polymère, comme solvant, comme produit de réparation de peinture de voiture et comme retardateur de flamme
Solubilité
Entièrement miscible à l’eau à 20°C.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethyl phosphate |
| Densité | 1.072 |
| Point d’ébullition | 215°C |
| Point d’éclair | 115°C (240°F) |
| Odeur | Mild |
| Indice de réfraction | 1.405 |
| Quantité | 2500 g |
| Merck Index | 14,9674 |
| Informations sur la solubilité | Fully miscible in water at 20°C. |
| Poids de la formule | 182.16 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Triethyl phosphate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Triethyl phosphate