Learn More
Phosphate triéthylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10143190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10143190 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10522731 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10143190 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139680025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    193.65€ / 2.5kg
    Économisez 32.35€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-40-0
Formule moléculaire C6H15O4P
Poids moléculaire (g/mol) 182.16
Numéro MDL MFCD00009077
Clé InChI DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
CID PubChem 6535
ChEBI CHEBI:45927
Nom IUPAC Phosphate de triéthyle
SMILES CCOP(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl phosphate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -56°C
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 111°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)3P(O)
Indice de réfraction 1.4050 to 1.407
Quantité 2.5 kg
Beilstein 01, 332
Fieser 01,1212; 16,3
Merck Index 15, 9838
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,ketones,esters,,aliphatic,aromatic and chlorinated hydrocarbons,soluble in most other organic solvents
Poids de la formule 182.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.