Learn More
Phosphate de triéthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349207 25 g 25g
11359207 100 g 100g
11339207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040001.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182.16 g/mol
Triethyl phosphate is used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-40-0
Formule moléculaire C6H15O4P
Poids moléculaire (g/mol) 182.16
Numéro MDL MFCD00009077
Clé InChI DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
CID PubChem 6535
ChEBI CHEBI:45927
Nom IUPAC Phosphate de triéthyle
SMILES CCOP(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl phosphate
Densité 1.072 g/mL
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 115°C (240°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.405
Quantité 25 g
Merck Index 14,9674
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 182.16
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyl phosphate