Learn More
Phosphate de triéthyle D15, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethyl phosphate-d15 |
| CAS | 135942-11-9 |
| Formule moléculaire | C6 D15 O4 P |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | phosphate de tris(1,1,2,2,2-pentadénoéthyle) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.25 |
| Poids de la formule | 197.165 g/mol |