Learn More
Phosphate de triéthyle-d15, TRC
Code produit 30456016
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30456016 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30456016 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT776952250MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl phosphate-d15
CAS 135942-11-9
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C6 D15 O4 P
Quantité 250 mg
Synonyme Triethyl Phosphate D15, Ethan-d5-ol','phosphate (3:1) (9CI), Triethyl Phosphate D15, Ethan-d5-ol','phosphate (3:1) (9CI)
Formule InChI InChI=1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC phosphate de tris(1,1,2,2,2-pentadeutéroéthyle)
Poids moléculaire (g/mol) 197.25
Poids de la formule 197.165
Pourcentage de pureté >95