Learn More
Phosphonoacétate de triéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11915801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11915801 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10467340 100 g Flacon en verre -
10684612 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11915801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139700025
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 867-13-0 | C8H17O5P | 224.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-13-0
Formule moléculaire C8H17O5P
Poids moléculaire (g/mol) 224.19
Clé InChI GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl phosphonoacetate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethylphosphono acetate, triethyl phosphonoethanoate, diethyl carboethoxymethylphosphonate, diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, diethylphosphonoacetic acid ethyl ester, diethyl carbethoxymethylphosphonate
CID PubChem 13345
Nom IUPAC 2-diéthoxyphosphorylacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl phosphonoacetate
Acidité 2mg KOH/g max.
Point de fusion -24.0°C
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 260.0°C to 262.0°C
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2P(O)CH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4320
Quantité 2.5 kg
Beilstein 04,I,573
Fieser 01,1216; 06,612; 12,527; 13,255
Gravité spécifique 1.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 224.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl phosphonoacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.