Learn More
Phosphonoacétate de triéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458086 2500 g 2500g
11438086 100 g 100g
11448086 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14120.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 867-13-0 | C8H17O5P | 224.193 g/mol
Triethyl phosphonoacetate serves as a reactant used in Horner-Wadsworth-Emmons reactions, Tsuji-Trost type reactions, Intramolecular Heck-type cyclization and isomerizations and Intramolecular aryne-ene reactions. In Horner-Wadsworth-Emmons reaction, it is utilized as a reagent to prepare chiral 2-methylcyclopropanecarboxylic acid from (S)-propylene oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphonoacétate de triéthyle sert de réactif utilisé dans les réactions de type Horner-Wadsworth-Emmons, les réactions de type Tsuji-Trost, la cycisation intramoléculaire de type Heck et les isomérisations et les réactions d’aryne-ène intramoléculaires. Dans la réaction d’Horner-Wadsworth-Emmons, il est utilisé comme réactif pour préparer de l’acide chiral2-méthylcyclopropanecarboxylique à partir de l’oxyde de propylène (S).
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-13-0
Formule moléculaire C8H17O5P
Poids moléculaire (g/mol) 224.193
Numéro MDL MFCD00009177
Clé InChI GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl phosphonoacetate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethylphosphono acetate, triethyl phosphonoethanoate, diethyl carboethoxymethylphosphonate, diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, diethylphosphonoacetic acid ethyl ester, diethyl carbethoxymethylphosphonate
CID PubChem 13345
Nom IUPAC 2-diéthoxyphosphorylacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl phosphonoacetate
Point de fusion -24°C
Densité 1.125
Point d’ébullition 260°C to 262°C
Point d’éclair 165°C (329°F)
Indice de réfraction 1.431
Quantité 2500 g
Beilstein 1343714
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 224.19
Pourcentage de pureté ≥98%