Learn More
Triethyl4-phosphonobutyrate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30947892
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30947892 250 mg
30943998 5 g
30943991 1 g
30931605 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30947892 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12431250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl4-phosphonobutyrate
CAS 2327-69-7
Formule moléculaire C10H21O5P
Numéro MDL MFCD00015168
Quantité 250 mg
SMILES O=C(OCC)CCCP(OCC)(OCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 252.24
Pourcentage de pureté 98%