Learn More
Triéthylamine, 99,7 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10184473 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10184473 1 kg 1kg
10621643 5 g 5g
10741301 50 g 50g
10659283 2.5 kg 2.50kg
10438643 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10184473 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 219510010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    89.65€ / 1kg
    Économisez 15.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-44-8
Numéro MDL MFCD00009051
Clé InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
CID PubChem 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine
Note relative au nom 99.7%
Point de fusion -115.0°C
Densité 0.7280g/mL
Point d’ébullition 90.0°C
Point d’éclair −11°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.6% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H15N
Formule linéaire (C2H5)3N
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010
Quantité 1 kg
Beilstein 04, 99
Fieser 01,1198; 02,427; 04,527; 05,689; 07,385; 09,481; 11,553; 13,322; 15,336
Merck Index 15, 9831
Gravité spécifique 0.728
Informations sur la solubilité Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Poids moléculaire (g/mol) 101.19
Viscosité 0.36 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 101.19
Tension de vapeur 69mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.