Learn More
Triéthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470493 500 mL 500mL
11413920 250 mL 250mL
11480493 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470493 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12646.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.39€
    42.65€ / 500mL
    Économisez 7.74€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La triéthylamine est une base utilisée pour préparer des esters et des amides à partir de chlorures d’acyle ainsi que pour la synthèse de composés d’ammonium quaternaire. Il agit comme un catalyseur dans la formation de mousses d’uréthane et de résines époxy, de réactions de déhydrohalogénation, de neutralisant acide pour les réactions de condensation et d’oxydations Swern. Il est utilisé dans la chromatographie liquide haute performance (HPLC) en phase inverse comme un modificateur de phase mobile. Il est également utilisé comme activateur d’accélérateur pour le caoutchouc, comme propulseur, comme inhibiteur de corrosion, comme agent de séchage et de durcissement pour les polymères et pour la désalinisation de l’eau de mer. En outre, il est utilisé dans l’industrie du coulage automobile et dans l’industrie textile.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’éther et de l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-44-8
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.193
Numéro MDL MFCD00009051
Clé InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
CID PubChem 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine
Point de fusion °C to 115°C
Densité 0.7255
Point d’ébullition 89°C to 90°C
Point d’éclair -11°C (12°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire (CH3CH2)3N
Indice de réfraction 1.4005
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1296
Beilstein 1843166
Merck Index 14,9666
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether and ethanol.
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylamine