Learn More
Triéthylamine, certifiée AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10704284 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10704284 25 L Boîte métallique 25L
10224020 1 l Flacon en verre ambré 1L
10417152 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10704284 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/3201/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
Triéthylamine, certifiée AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-44-8
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.193
Numéro MDL 9051
Clé InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Spécification
Point de fusion -115°C
Couleur Incolore
pH 12.4
Point d’ébullition 90°C
Conditionnement Boîte métallique
Quantité 25 L
Densité de vapeur 3.5
Viscosité 0.36 mPaS at 20°C
Poids de la formule 101.19g/mol
Tension de vapeur 69mbar at 20°C
Forme physique Liquide