Learn More
Triéthylamine, Fisher BioReagents
Catalog Number 10649933
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
La triéthylamine est utilisée comme solvant dans les protocoles de synthèse automatisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triethylamine
CAS 121-44-8
Point de fusion -115°C
Couleur Incolore
Densité 0.728g/cm³
pH 12.4
Point d’ébullition 90°C
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C6H15N
Formule linéaire (C2H5)3N
Indice de réfraction 1.397 to 1.403 (at 25°C)
Quantité 500 mL
Merck Index 15, 9831
Synonyme triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
Clé InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine
Poids moléculaire (g/mol) 101.193
CID PubChem 8471
ChEBI CHEBI:35026
Poids de la formule 101.19
Tension de vapeur 69mbar at 20°C
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Synthèse de peptides
Forme physique Liquide