Learn More
Chlorhydrate de triéthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453557 1000 g 1000g
11463557 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17318.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 554-68-7 | C6H16ClN | 137.65 g/mol
It finds its application as a protein purification reagent. Triethylamine is used as a competing base for the separation of acidic basic and neutral drugs by reverse-phased high-performance liquid chromatography (HPLC). Triethylamine induces visual disturbances (such as foggy vision) in humans, and is also used in industry as a quenching agent in the ozonolysis of alkenes (e.g. (E)-2-Pentene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application comme réactif de purification des protéines. La triéthylamine est utilisée comme base concurrente pour la séparation des médicaments acides basiques et neutres par chromatographie liquide haute performance (HPLC) en phase inverse. La triéthylamine induit des perturbations visuelles (telles que la vision brumeuse) chez l’homme et est également utilisée dans l’industrie comme agent de piégeage lors de l’ozonolyse des alcènes (par ex. (E)-2-pentène.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 1440 g/l. Soluble dans l’éthanol, le chloroforme et l’alcool. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-68-7
Formule moléculaire C6H16ClN
Poids moléculaire (g/mol) 137.65
Numéro MDL MFCD00012500
Clé InChI ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylamine hydrochloride, triethylammonium chloride, triethylamine hcl, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrochloride, triethylamine monohydrochloride, triethylamine, hydrochloride, unii-0nx3818gcw, amine, triethyl, hydrochloride, n,n-diethylethanamine hydrochloride, triethylaminehydrochloride
CID PubChem 11130
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine;chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine hydrochloride
Point de fusion ∼260°C (decomposition)
Densité 1.07
pH 5
Odeur Amine-like
Formule linéaire (CH3CH2)3N·HCl
Quantité 1000 g
Beilstein 3906409
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 1440g/L. Soluble in ethanol,chloroform,and alcohol. Insoluble in ether.
Poids de la formule 137.65
Pourcentage de pureté 98%