Learn More
Chlorhydrate de triéthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It finds its application as a protein purification reagent. Triethylamine is used as a competing base for the separation of acidic basic and neutral drugs by reverse-phased high-performance liquid chromatography (HPLC). Triethylamine induces visual disturbances (such as foggy vision) in humans, and is also used in industry as a quenching agent in the ozonolysis of alkenes (e.g. (E)-2-Pentene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il trouve son application comme réactif de purification des protéines. La triéthylamine est utilisée comme base concurrente pour la séparation des médicaments acides basiques et neutres par chromatographie liquide haute performance (HPLC) en phase inverse. La triéthylamine induit des perturbations visuelles (telles que la vision brumeuse) chez l’homme et est également utilisée dans l’industrie comme agent de piégeage lors de l’ozonolyse des alcènes (par ex. (E)-2-pentène.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 1440 g/l. Soluble dans l’éthanol, le chloroforme et l’alcool. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’humidité.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Triethylamine hydrochloride |
| Point de fusion | ∼260°C (decomposition) |
| Densité | 1.07 |
| pH | 5 |
| Odeur | Amine-like |
| Formule linéaire | (CH3CH2)3N·HCl |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 3906409 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water at 20°C 1440g/L. Soluble in ethanol,chloroform,and alcohol. Insoluble in ether. |
| Show More |