Learn More
Chlorhydrate de triéthylamine, ≥99 %, pour HPLC, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15667570 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15667570 50 g Flacon poly 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15667570 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 9624950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 554-68-7
Formule moléculaire C6H16ClN
Poids moléculaire (g/mol) 137.65
Numéro MDL MFCD00012500
Clé InChI ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylamine hydrochloride, triethylammonium chloride, triethylamine hcl, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrochloride, triethylamine monohydrochloride, triethylamine, hydrochloride, unii-0nx3818gcw, amine, triethyl, hydrochloride, n,n-diethylethanamine hydrochloride, triethylaminehydrochloride
CID PubChem 11130
Nom IUPAC chlorure triéthylamine d’hydrogène
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine hydrochloride
Point de fusion 261°C
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire (C2H5)3N · HCl
Quantité 50 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3906409
Poids de la formule 137.65g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%