Learn More
Chlorhydrate de triéthylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10207223 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10207223 250 g Flacon en verre 250g
10237310 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10207223 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 270672500
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 554-68-7 | C6H16ClN | 137.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-68-7
Formule moléculaire C6H16ClN
Poids moléculaire (g/mol) 137.65
Numéro MDL MFCD00012500
Clé InChI ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylamine hydrochloride, triethylammonium chloride, triethylamine hcl, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrochloride, triethylamine monohydrochloride, triethylamine, hydrochloride, unii-0nx3818gcw, amine, triethyl, hydrochloride, n,n-diethylethanamine hydrochloride, triethylaminehydrochloride
CID PubChem 11130
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine;chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine hydrochloride
Point de fusion 254.0°C to 260.0°C
Couleur Blanc
pH 4.5 to 6.5 (1% w/v soln.)
Perte à la dessiccation 1.0% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)3N·HCl
Quantité 250 g
Beilstein 04, 101
Merck Index 14, 9666
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 137.66
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.