Learn More
Chlorhydrate de triéthylamine, TRC
Code produit 30452060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452060 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452060 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT77574525G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine Hydrochloride
CAS 554-68-7
Formule moléculaire C6H16ClN
Quantité 25 g
Synonyme Triethylamine','Hydrochloride, N,N-Diethylethanamine Hydrochloride, Triethylamine Monohydrochloride, Triethylammonium Chloride
Formule InChI InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCN(CC)CC
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 137.65
Poids de la formule 137.0971