Learn More
Trihydrofluorure de triéthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethylamine Trihydrofluoride |
| CAS | 73602-61-6 |
| Formule moléculaire | C6H18F3N |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Triethylamine tri(hydrogen fluoride), Triethylamine Trihydrofluoride, Triethylamine Tris(hydrogen fluoride) |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15N.3FH/c1-4-7(5-2)6-3;;;/h4-6H2,1-3H3;3*1H |
| SMILES | F.F.F.CCN(CC)CC |
| Nom IUPAC | N,N-diéthylethanamine;trihydrofluorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.21 |
| Poids de la formule | 161.1391 |