Learn More
Honeywell Fluka™ Tampon d’acétate de triéthylammonium, BioUltra, tampon volatil, ∼1,0 M en H2O, Honeywell Fluka™
Code produit 15637420 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15637420 100 mL 100mL
15647420 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15637420 Fournisseur Honeywell Fluka™ Code fournisseur 90357100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
BioUltra, tampon volatil, ∼1,0 M dans H2O
  • Produits de qualité supérieure pour les sciences de la vie
  • Les protocoles d’essai les plus stricts et la pureté la plus élevée
  • Des méthodes de fabrication supérieures et des protocoles de test spécifiques aux produits conçus pour garantir la qualité à notre niveau le plus élevé
  • Les tests peuvent inclure, sans s’y limiter, la pureté par électrophorèse sur gel, les tests de métaux à l’état de traces et les tests d’application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 5204-74-0
Forme physique Solution tampon
Quantité 100 mL