Learn More
Honeywell Fluka™ Tampon de bicarbonate de triéthylammonium, Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| CAS | 15715-58-9 |
| Couleur | Incolore |
| À utiliser avec (équipement) | Tampon volatil pour HPLC |
| pH | 8,4 à 8,6 (à 25°C) |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163,217 |