Learn More
Honeywell Fluka™ Solution de phosphate de triéthylammonium, pH 3, Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Produits de qualité supérieure pour les sciences de la vie
- Les protocoles d’essai les plus stricts et la pureté la plus élevée
- Des méthodes de fabrication supérieures et des protocoles de test spécifiques aux produits conçus pour garantir la qualité à notre niveau le plus élevé
- Les tests peuvent inclure, sans s’y limiter, la pureté par électrophorèse sur gel, les tests de métaux à l’état de traces et les tests d’application.
Spécification
Spécification
| CAS | 10138-93-9 |
| pH | 2,9 à 3 |
| Quantité | 500 mL |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199,187 |