Learn More
Sulfate de triéthylammonium, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Triethylammonium Sulfate |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15N.H2O4S/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| Poids de la formule | 199.0878 |