Learn More
Triéthylborane, solution 1 M dans le THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486830 25 mL 25mL
11496830 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486830 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15109.AC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 97-94-9 | C6H15B | 98.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triéthylborane est un catalyseur pour l’allylation des aldéhydes, les réactions de clivage de la liaison C-C décarboxylative, l’hydrure de rhénium / le bore Cocatrolyse acide de Lewis des hydrogénations de l’alcène, Hydroxyalkylation régiosélective des éthers d’oxime non saturés. Réactif pour la réduction radicale des bromures d’alkyle avec des boranes de carbènes N-hétérocycliques et la synthèse des sels de trialkylphénylborate de tétraméthylammonium avec un potentiel d’oxydation.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, tenir à l’écart de l’air. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-94-9
Formule moléculaire C6H15B
Poids moléculaire (g/mol) 98.00
Numéro MDL MFCD00009022
Clé InChI LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylboron, borane, triethyl, triethylborine, boron triethyl, boron ethyl, unii-z3s980z4p3, hsdb 897, triethylboran, borethyl, triethyl borane
CID PubChem 7357
Nom IUPAC triéthylborane
SMILES CCB(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylborane
Densité 0.865
Point d’éclair −17°C (1°F)
Formule linéaire (CH3CH2)3B
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2924
Beilstein 1731462
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 98
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M de solution dans le THF
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylborane 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Triethylborane