Learn More
Triéthylborane, solution à 1 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10256040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10256040 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10520974 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10256040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176981000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.90€
    80.65€ / 100mL
    Économisez 8.25€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 97-94-9 | C6H15B | 98.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-94-9 , 109-99-9
Formule moléculaire C6H15B
Poids moléculaire (g/mol) 98.00
Numéro MDL MFCD00009022
Clé InChI LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylboron, borane, triethyl, triethylborine, boron triethyl, boron ethyl, unii-z3s980z4p3, hsdb 897, triethylboran, borethyl, triethyl borane
CID PubChem 7357
Nom IUPAC triéthylborane
SMILES CCB(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylborane
Note relative au nom 1M solution in THF
Couleur Ambre à incolore
Densité 0.8600g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (C2H5)3B
Quantité 100 mL
Fieser 09,482; 10,416; 15,333; 16,160; 17,363
Merck Index 15, 9833
Gravité spécifique 0.86
Poids de la formule 98
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylborane, 1M solution in tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.