Learn More
MedChemExpress Triethylene glycol
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 150.17 g/mol |
| CAS | 112-27-6 |
| Contenu et stockage | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | PROTAC Linker 25 |
| Solubilité | H2O : 100 mg/mL (665.91 mM; Need ultrasonic) |
| Cible | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |