Learn More
Triéthylène glycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409682 2500 mL 2500mL
11499672 500 mL 500mL
11419682 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409682 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10772.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.60€
    74.65€ / 2500mL
    Économisez 7.95€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 112-27-6 | C6H14O4 | 150.17 g/mol
Triethylene glycol is used as a plasticizer, as an additive for hydraulic fluids and brake fluids, and as a disinfectant. It is an active component of certain pigments, printing dyes, inks and paste. It finds application as a liquid desiccant and used in the dehydration of natural gas, carbon dioxide, hydrogen sulfide and air conditioning systems. It plays as an important role in anti-freeze and de-icing products, cleaning and furnishing care products, lubricant and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triéthylène glycol est utilisé comme plastifiant, comme additif pour les liquides hydrauliques et les liquides de frein, et comme désinfectant. Il s’agit d’un composant actif de certains pigments, colorants d’impression, encres et pâtes. Il est utilisé comme dessiccant liquide et dans la déshydratation du gaz naturel, du dioxyde de carbone, du sulfure d’hydrogène et des systèmes de climatisation. Il joue un rôle important dans les produits anti-gel et de dégivrage, les produits de nettoyage et d’entretien des meubles, les lubrifiants et les graisses.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol, l’acétone, le benzène, le toluène, l’acide acétique, la glycérine, la pyridine et les aldéhydes. Légèrement miscible avec l’éther diéthylique et le chloroforme. Non miscible avec l’huile, la graisse, l’éther de pétrole et la plupart des hydrocarbures.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-27-6
Formule moléculaire C6H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Numéro MDL MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616
Clé InChI ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylene glycol, triglycol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol, trigen, triethylenglykol, triethyleneglycol, 2,2'-ethylenedioxydiethanol, 1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane, 3,6-dioxaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethylenedioxy diethanol
CID PubChem 8172
ChEBI CHEBI:44926
Nom IUPAC 2-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]éthanol
SMILES OCCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylene glycol
Point de fusion -7°C
Densité 1.125
Point d’ébullition 284°C to 288°C
Point d’éclair 165°C (329°F)
Odeur Nearly odorless
Formule linéaire H(OCH2CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4555
Quantité 2500 mL
Beilstein 969357
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9670
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,acetone,benzene,toluene,acetic acid,glycerine,pyridine and aldehydes. Slightly miscible with diethyl ether and chloroform. Immiscible with oil,fat,petroleum ether and most hydrocarbons.
Poids de la formule 150.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide