Learn More
Le diméthacrylate de triéthylène glycol contient du MEHQ comme inhibiteur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17231156 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17231156 1 L 1L
17241156 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17231156 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 466270010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 109-16-0 | C14H22O6 | 286.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-16-0
Formule moléculaire C14H22O6
Poids moléculaire (g/mol) 286.32
Clé InChI HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-(2-{2-[(2-méthylprop-2-énoyl)oxy]éthoxy}éthoxy)éthyl 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
Specifications
Nom chimique ou matériau Triethylene glycol dimethacrylate
Densité 1.0920 g/mL
Point d’ébullition 170.0°C to 172.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 167°C
Quantité 1 L
Gravité spécifique 1.092
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 3.6 g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosité 11 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 286.32
compliance-icons
Product Identifier
  • Triethylene glycol dimethacrylate, contains MEHQ as inhibitor
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol dimethacrylate