Learn More
Le diméthacrylate de triéthylène glycol contient du MEHQ comme inhibiteur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17241156 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17241156 250 mL 250mL
17231156 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17241156 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 466272500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.35€
    57.65€ / 250mL
    Économisez 8.70€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 109-16-0 | C14H22O6 | 286.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-16-0
Formule moléculaire C14H22O6
Poids moléculaire (g/mol) 286.32
Clé InChI HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-(2-{2-[(2-méthylprop-2-énoyl)oxy]éthoxy}éthoxy)éthyl 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylene glycol dimethacrylate
Densité 1.0920 g/mL
Point d’ébullition 170.0°C to 172.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 167°C
Quantité 250 mL
Gravité spécifique 1.092
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 3.6 g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosité 11 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 286.32
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylene glycol dimethacrylate, contains MEHQ as inhibitor
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol dimethacrylate