Learn More
Diméthacrylate de triéthylène glycol (stabilisé avec MEHQ), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethylene Glycol Dimethacrylate |
| CAS | 109-16-0 |
| Formule moléculaire | C14H22O6 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Methyl-2-propenoic Acid 1,1'-[1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl)] Ester, Methacrylic Acid Ethylenebis(oxyethylene) Ester, 1,2-Bis[2-(methacryloyloxy)ethoxy]ethane, ATM 2, Acryester 3ED, Bisomer TEGDMA, Blemmer PDE 150, EM 328, Esschem 943X7469, Ethylenebis(oxyethylene) methacrylate, NSC 84260, Neomer PM 201, SR 205, Sartomer SR 205, TEDMA, TEGDMA, TGM 3, TGM 3S |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3 |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(=C)C |
| Nom IUPAC | 2-[2-[2-(2-méthylprop-2-énoxy)éthoxy]éthoxy]éthyle 2-méthylprop-2-énoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.32 |
| Poids de la formule | 286.1416 |