Learn More
Éther monobenzylique de triéthylène glycol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethylene Glycol Monobenzyl Ether |
| CAS | 55489-58-2 |
| Formule moléculaire | C13 H20 O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-{2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy}ethan-1-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20O4/c14-6-7-15-8-9-16-10-11-17-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14H,6-12H2 |
| SMILES | OCCOCCOCCOCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-[2-(2-phénylméthoxyéthoxy)éthoxy]éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.296 |
| Poids de la formule | 240.136 |