Learn More
Triéthylènetétramine, 60 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10633522 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
50g
Code produit. 10633522
Marque: Thermo Scientific Acros 344070500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-24-3 | C6H18N4 | 146.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-24-3
Formule moléculaire C6H18N4
Poids moléculaire (g/mol) 146.24
Numéro MDL MFCD00008169
Clé InChI VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951
CID PubChem 5565
ChEBI CHEBI:39501
Nom IUPAC N’-[2-(2-aminoéthylamino)éthyl]éthane-1,2-diamine
SMILES C(CNCCNCCN)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylenetetramine
Note relative au nom 60%
Point de fusion -35.0°C
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 280.0°C
Point d’éclair 129°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 55% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4960 to 1.5000
Quantité 50 g
Beilstein 04,255
Fieser 01,1204
Merck Index 15,9828
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 146.24
Pourcentage de pureté 60%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylenetetramine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.