Learn More
Acide triéthylènetétramine-N,N,N’,N’’,N’’’,N’’’-hexaacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409980 2 g 2g
11419980 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409980 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044737.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 869-52-3 | C18H30N4O12 | 494.454 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 869-52-3
Formule moléculaire C18H30N4O12
Poids moléculaire (g/mol) 494.454
Numéro MDL MFCD00004290
Clé InChI RAEOEMDZDMCHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ttha, hexaacetic acid, triethylenetetraminehexaacetate, 3,6,9,12-tetraazatetradecanedioic acid, 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl, triethylenetetranitrilohexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n,n',n'-hexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n',n,n-hexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n,n', 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl-3,6,9,12-tetraazatetradecanedioic acid, 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl-3,6,9,12-tetraazatetradecane-1,14-dioic acid
CID PubChem 70088
Nom IUPAC Acide 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]éthyl]amino]acétique
SMILES C(CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylenetetramine-N,N,N',N'',N''',N'''-hexaacetic acid
Quantité 2 g
Poids de la formule 494.45
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre