Learn More
Chlorure de triéthylgermanium, Thermo Scientific™
Code produit 11377788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377788 1 g 1g
11387788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 034128.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 994-28-5
Formule moléculaire C6H17ClGe
Poids moléculaire (g/mol) 197.28
Numéro MDL MFCD00013591
Clé InChI FJAWDWVPBHGANJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylgermanium chloride, triethylchlorogermane, chloro triethyl germane, triethylchlorogermene, ccris 2650, triethylgermyl chloride, germanium triethyl chloride, acmc-209sco, chlorotriethylgermane
CID PubChem 70438
Nom IUPAC chloro(triéthyl)germane
SMILES Cl.CC[GeH](CC)CC
Specifications
Nom chimique ou matériau Triethylgermanium chloride
Point de fusion <-50°C
Densité 1.18 g/mL
Point d’ébullition 175.9°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 195.23
Forme physique Liquide