Learn More
Chlorure de triéthylméthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethylmethylammonium chloride |
| CAS | 10052-47-8 |
| Point de fusion | 282°C to 284°C |
| Formule moléculaire | C7H18ClN |
| Numéro MDL | MFCD00059972 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | triethylmethylammonium chloride, n,n-diethyl-n-methylethanaminium chloride, methyltriethylammonium chloride, unii-z0tk7k977q, ethanaminium, n,n-diethyl-n-methyl-, chloride, triethyl methyl azanium chloride, methyl triethyl ammonium chloride, ethanaminium, n,n-diethyl-n-methyl-, chloride 1:1, triethyl-methyl-azanium, acmc-1bu0o |
| Clé InChI | NIUZJTWSUGSWJI-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC[N+](C)(CC)CC.[Cl-] |
| Nom IUPAC | triéthyl(méthyl)azane ; chlorure |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Triethylmethylammonium chloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Triethylmethylammonium chloride