Learn More
Chlorure de triéthylméthylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethylmethylammonium Chloride |
| CAS | 10052-47-8 |
| Formule moléculaire | C7H18ClN |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H18N.ClH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CC[N+](C)(CC)CC |
| Nom IUPAC | triéthyl(méthyl)azane ; chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.68 |
| Poids de la formule | 151.1128 |