Learn More
Chlorure de triéthylméthylammonium, TRC
Code produit 30457248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457248 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457248 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7766682.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Triethylmethylammonium Chloride
CAS 10052-47-8
Formule moléculaire C7H18ClN
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H18N.ClH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CC[N+](C)(CC)CC
Nom IUPAC triéthyl(méthyl)azane ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 151.68
Poids de la formule 151.1128