Learn More
Tétrafluoroborate de triéthyloxonium, 1,0 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Conditionnés sous Argon
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Triethyloxonium tetrafluoroborate |
| CAS | 368-39-8 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.328 g/mL |
| Odeur | Ether-like |
| Conditionnement | Flacons Chemseal™ |
| Formule moléculaire | C6H15BF4O |
| Formule linéaire | (CH3CH2)3OBF4 |
| Numéro MDL | MFCD00044423 |
| Quantité | 100 mL |
| Show More |