Learn More
Tétrafluoroborate de triéthyloxonium, 1,0M dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493910 100 mL 100mL
11483910 25 mL 25mL
11403920 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493910 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11678.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Triethyloxonium tetrafluoroborate is used as an effective agent used for ethylation., laboratory chemicals, manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de triéthyloxonium est utilisé comme agent efficace pour l’éthylation, les produits chimiques de laboratoire et la fabrication de substances.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane. Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 368-39-8
Formule moléculaire C6H15BF4O
Poids moléculaire (g/mol) 189.99
Numéro MDL MFCD00044423
Clé InChI IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
CID PubChem 2723982
Nom IUPAC tetrafluoroboranuide; triethyloxidanium
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyloxonium tetrafluoroborate
Densité 1.328
Odeur Chloroform-like
Formule linéaire (CH3CH2)3OBF4
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2922
Beilstein 3598090
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Dichloromethane. Reacts with water.
Poids de la formule 189.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M dans le dichlorométhane