Learn More
Tétrafluoroborate de triéthyloxonium (15 % dans le dichlorométhane, env. 1 mol/L), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethyloxonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 368-39-8 |
| Formule moléculaire | C6 H15 O . B F4 |
| Quantité | 250 mL |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CC[O+](CC)CC.F[B-](F)(F)F |
| Nom IUPAC | tetrafluoroboranuide; triethyloxidanium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.99 |
| Poids de la formule | 190.1152 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 15 % |