Learn More
Tétrafluoroborate de triéthyloxonium, 95 %, stab. avec 3-5 % d’éther diéthylique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417057 25 g 25g
11427057 100 g 100g
11437057 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11417057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14420.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Triethyloxonium tetrafluoroborate is used as a powerful alkylating agent, especially for ethylation. It is used for the modification of carboxyl residues in proteins. It is involved in the preparation of μ -amino esters from lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de triéthyloxonium est utilisé comme agent alkylant puissant, en particulier pour l’éthylation. Il est utilisé pour la modification des résidus carboxyles dans les protéines. Il est impliqué dans la préparation de µ ; -amino-esters à partir de lactamines.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane.
Remarques
Sensible à l’humidité et hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 368-39-8
Formule moléculaire C6H15BF4O
Poids moléculaire (g/mol) 189.99
Numéro MDL MFCD00044423
Clé InChI IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
CID PubChem 2723982
Nom IUPAC tetrafluoroboranuide; triethyloxidanium
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyloxonium Tetrafluoroborate
Note relative au nom stabilized with 3 to 5% diethyl ether
Point de fusion 84°C to 89°C
Plage de pourcentage du dosage 95%, Stabilized with 3-5% diethyl ether
Formule linéaire (CH3CH2)3OBF4
Quantité 25 g
Numéro UN UN2925
Beilstein 3598090
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane.
Poids de la formule 189.99
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate, stabilized with 3-5% diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Triethyloxonium tetrafluoroborate, ethylether