Learn More
Tétrafluoroborate de triéthyloxonium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11310220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11310220 25 g Flacon en verre 25g
11965921 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11310220 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436760250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de transfert d’alkyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 368-39-8 , 60-29-7
Formule moléculaire C6H15BF4O
Poids moléculaire (g/mol) 189.99
Numéro MDL MFCD00044423
Clé InChI IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
CID PubChem 2723982
Nom IUPAC tetrafluoroboranuide; triethyloxidanium
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyloxonium tetrafluoroborate
Point de fusion 84.0°C to 89.0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,5867
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Stabilisateur 3 to 5 % ether
Poids de la formule 189.99
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.