Learn More
(Triéthylsilyl)acétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10521253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10521253 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10521253 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368730050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1777-03-3 | C8H16Si | 140.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Triethylsilyl)acetylene
CAS 1777-03-3
Densité 0.7830g/mL
Point d’éclair 17°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H16Si
Formule linéaire (CH3CH2)3SiC≡CH
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330
Numéro MDL MFCD00075373
Quantité 5 g
Beilstein 04,IV,393
Gravité spécifique 0.783
Synonyme triethylsilyl acetylene, ethynyltriethylsilane, triethyl ethynyl silane, triethylsilylacetylene, silane, triethylethynyl, triethylsilyl acetylen, triethylsilyl-acetylene, triethyl-ethynyl-silane
Clé InChI FWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Si](CC)(CC)C#C
Nom IUPAC triethyl(ethynyl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 140.30
CID PubChem 637947
Poids de la formule 140.3
Pourcentage de pureté 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.