Learn More
Triéthylsulfonium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466210 50 g 50g
11456210 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466210 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27116.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 321746-49-0 | C8H15F6NO4S3 | 399.381 g/mol
Proton-Conducting Properties of a Bronsted Acid-Base Ionic Liquid and Ionic Melts Consisting of Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide and Benzimidazole for Fuel Cell Electrolytes. Symmetric and aliphatic trialkylsulfonium cation form room temperature molten salts (RTMS) with bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (TFSI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Propriétés de conduction de protons dʼun liquide ionique à base d’acide de Bronsted et de mélanges ioniques composés de bis(trifluorométhanesulfonyl)imide et du benzimidazole pour les électrolytes de piles à combustible. Le cation trialkylsulfonium symétrique et aliphatique forme des sels fondus à température ambiante (RTMS) avec du bis(trifluorométhylsulfonyl)imide (TFSI).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 321746-49-0
Formule moléculaire C8H15F6NO4S3
Poids moléculaire (g/mol) 399.381
Numéro MDL MFCD08276438
Clé InChI BLODSRKENWXTLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylsulfonium bis trifluoromethylsulfonyl imide, triethylsulfonium bis trifluoromethanesulfonyl imide, set3 ntf2, dsstox_cid_27864, dsstox_rid_82617, dsstox_gsid_47888, bistriflylimide anion; triethylsulfanium, triethylsulfonium bis trifluoromethylsulfonyl imide, for electrochemistry qnmr
CID PubChem 16211135
Nom IUPAC bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide ; triéthylsulfane
SMILES CC[S+](CC)CC.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylsulfonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Quantité 50 g
Poids de la formule 399.39
Pourcentage de pureté 98%