Learn More
Iodure de triéthylsulfonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11320164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11320164 100 g 100g
11300164 5 g 5g
11310164 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11320164 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00667.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 1829-92-1 | C6H15IS | 246.15 g/mol
Triethylsulfonium iodide is used as an ethylidene-transfer reagent. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de triéthylsulfonium est utilisé comme réactif de transfert d’éthylidène. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Léger, sensible à la chaleur. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1829-92-1
Formule moléculaire C6H15IS
Poids moléculaire (g/mol) 246.15
Numéro MDL MFCD00051867
Clé InChI LKDQWVKWYGOVJW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme triethylsulfonium iodide, triethylsulfanium iodide, triethylsulphonium iodide, sulfonium, triethyl-, iodide, acmc-20aje7, sulfonium,triethyl-,iodide
CID PubChem 74589
Nom IUPAC triéthylsulfane;iodure
SMILES CC[S+](CC)CC.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylsulfonium iodide
Point de fusion ∽148°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 3911790
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 246.15
Pourcentage de pureté 97%