Learn More
Bromure de triéthylétain
Code produit 11384819
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11384819 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11384819 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 071135.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2767-54-6
Formule moléculaire C6H17BrSn
Poids moléculaire (g/mol) 287.82
Numéro MDL MFCD00000052
Clé InChI MXGZXTQIURJKMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyltin bromide, stannane, bromotriethyl, triethyl tin bromide, triethylstannium bromide, tin, triethyl-, bromide, unii-uop17166kc, triethylstannyl bromide, bromo triethyl stannane, stannane,bromotriethyl, acmc-1cl7y
CID PubChem 17701
Nom IUPAC bromo(triéthyl)stannane
SMILES Br.CC[SnH](CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyltin bromide
Point de fusion -13.5°C
Densité 1.63 g/mL
Point d’ébullition 223°C to 225°C
Point d’éclair 99°C (210°F)
Indice de réfraction 1.52
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 285.79
Forme physique Liquide