Learn More
Bromure de triéthylétain, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethyltin Bromide |
| CAS | 2767-54-6 |
| Formule moléculaire | C6H15BrSn |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Bromotriethyl-tin, Bromotriethylstannane, Bromotriethyltin, Triethylstannyl Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/3C2H5.BrH.Sn/c3*1-2;;/h3*1H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1 |
| SMILES | CC[Sn](Br)(CC)CC |
| Nom IUPAC | bromo(triéthyl)stannane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 285.8 |
| Poids de la formule | 285.9379 |