Learn More
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10013740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10013740 5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10013740 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 306890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau α, α, α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate
CAS 1840-19-3
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à orange
Densité 1.3350g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H4F3NS
Formule linéaire CF3C6H4NCS
Indice de réfraction 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00004806
Quantité 5 g
Synonyme 3-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isothiocyanate, 3-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl-benzene, benzene,1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl
Clé InChI GFEPANUKFYVALF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-3-(trifluoromethyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol) 203.182
CID PubChem 137232
Poids de la formule 203.19
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid