Learn More
Hémiacétal d’éthyle trifluoroacétaldéhyde, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10001530 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10001530 5 mL Flacon en verre 5mL
10021540 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10001530 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139710050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 433-27-2 | C4H7F3O2 | 144.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 433-27-2
Formule moléculaire C4H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.09
Numéro MDL MFCD00000441
Clé InChI KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
CID PubChem 9897
Nom IUPAC 1-éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol
SMILES CCOC(C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Note relative au nom 90%
Couleur Incolore
Densité 1.2400g/mL
Point d’ébullition 104°C to 105°C (745.0 mmHg)
Point d’éclair 39°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CH(OC2H5)OH
Indice de réfraction 1.3410 to 1.344
Quantité 5 mL
Beilstein 01, IV, 3133
Gravité spécifique 1.24
Poids de la formule 144.09
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.