Learn More
Hémiacétal d’éthyle trifluoroacétaldéhyde, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal |
| Note relative au nom | 90% |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.2400g/mL |
| Point d’ébullition | 104°C to 105°C (745.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 39°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 88% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CF3CH(OC2H5)OH |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.